U heeft gezocht op: Kwantitatief filterpapier
26  results were found
SearchResultCount:"26"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: 424: Filtratie van loodsulfide, ijzersulfide, zilversulfide, alkalicarbonaat, loodchromaat, arseen, antimoon, cadmium en voedingsmiddelen. Bepa...
Catalogus nummer: (516-0316)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Filters met een laag stikstofgehalte voor het bepalen van het stikstofgehalte in staal- en ijzermonsters opgelost in zuur. Filtratie van fijne neersla...
UOM: 1 * 100 ST
Leverancier: Whatman products (Cytiva)
Omschrijving: Whatman Grade 589/2 filters from Cytiva are used in routine quantitative analyses, including analysis of aqueous suspension in paper, flour analysis,...
Leverancier: Whatman products (Cytiva)
Omschrijving: Whatman Grade 589/3 ashless filter paper from Cytiva is particularly useful in capturing very fine particulate samples such as insoluble molecules in...
Leverancier: Whatman products (Cytiva)
Omschrijving: With less than 0,01% ash, Cytiva's Whatman Grade 589/1 filter papers can be used for the Blaine test in the cement industry and as an ash content tes...
Leverancier: Whatman products (Cytiva)
Omschrijving: Cytiva's Whatman Grade 41 environmental pollution papers are among the fastest filter papers in the Whatman ashless range. This gravimetric filter is ...
Leverancier: Whatman products (Cytiva)
Omschrijving: Whatman Grade 54 gehard kwantitatief filtreerpapier met laag asgehalte voor Büchner-trechter en Hirsch-trechterfiltratie maakt snelle vacuümzuigfiltra...
Leverancier: Whatman products (Cytiva)
Omschrijving: Filterpapier, kwantitatief, Whatmanâ„¢, Klasse 42, 150 mm
Leverancier: Whatman products (Cytiva)
Omschrijving: Cytiva's Whatman Grade 542 filters are acid hardened to allow high retention of fine precipitates in applications such as metal determinations and hyd...
Leverancier: Whatman products (Cytiva)
Omschrijving: Dit sterk geglazuurd filterpapier gemaakt van hoogwaardige katoenlinters ondersteunt vacuümfiltratie in Büchner-trechters of Hirsch-trechters en maken...
Leverancier: Whatman products (Cytiva)
Omschrijving: Whatman Grade 40-filters met een hoge zuiverheid van Cytiva's activiteiten zijn papier voor algemeen gebruik voor kwantitatieve analyse. Grade 40-filt...
Leverancier: Whatman products (Cytiva)
Omschrijving: Easily fits into conical funnels.
Leverancier: Whatman products (Cytiva)
Omschrijving: Cytiva's Whatman Grade 541 acid hardened cellulose filter paper features high wet-strength, high chemical resistance, and a large nominal particle ret...
Leverancier: Whatman products (Cytiva)
Omschrijving: Cytiva's Whatman Grade 52 is a general-purpose filter paper for quantitative analysis in Büchner funnel and other vacuum filtrations. The acid-hardene...
Leverancier: Whatman products (Cytiva)
Omschrijving: Filterpapier, kwantitatief, Whatmanâ„¢, Type 44, 125 mm
Leverancier: Whatman products (Cytiva)
Omschrijving: Cytiva's Whatman Grade 540 is a high-purity, acid-treated cellulose lab filter paper. Mechanically strong Grade 540 is well suited for quantitative or...
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 26
no targeter for Bottom