U heeft gezocht op: Membraanfiltercapsules
38  results were found
SearchResultCount:"38"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Omschrijving: A filter for every step in your process. From drug discovery and basic research to process development, Pall Laboratory's AcroPak capsules come in a v...
Leverancier: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Omschrijving: AcroPak™ 20 capsulefilters zijn ontworpen om tot 2 liter chemische en biologische vloeistoffen efficiënt te verwerken. Deze filters zijn verkrijgbaar ...
Leverancier: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Omschrijving: Schaalbare capsules met PP-behuizing en ontluchting en Seitz® hoogwaardige dieptefiltermedia. Supracap™ 50 capsules zijn ontworpen voor het ontwikkele...
Leverancier: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Omschrijving: Membraanfiltercapsule, Supracap™, PP, Niet steriel, Seitz® P250 media met 13 mm enkelvoudige slangaansluitingen, 154×397 mm, Poriëngrootte: 4,0 - 9,0 µm, Filtreeroppervlakte: 1000 cm²
Leverancier: ENTEGRIS INC
Omschrijving: High performance, disposable filters for low flow applications. These filters provide compatibility with a wide range of acids, bases and non flammabl...
Leverancier: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Omschrijving: GWV capsules met een grote inhoud zijn ontwikkeld voor de bereiding van grondwatermonsters voor het analyseren van opgeloste metalen. De certificering...
Leverancier: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Omschrijving: Versapor® Acryl copolymeer, PC-behuizing. Voor voorfiltratie van deeltjesgeladen oplossingen (zoals serum) voor steriele eind-filtratie en voor niet-k...
Leverancier: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Omschrijving: Deze zijn schaalbare dieptecapsules voor voorfiltratie en opzuivering. Ze zijn ontworpen voor productie met kleine volumes en evaluatie voor opschalin...
Leverancier: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Omschrijving: Membraanfiltercapsule, Envirochek®, PC, Membraan: PES, Niet steriel, Envirochek®, Filtreeroppervlakte: 1300 cm²
Leverancier: Whatman products (Cytiva)
Omschrijving: Deze Polycapâ„¢ GW (grondwater) capsulefilters zijn speciaal ontworpen voor monstervoorbereiding van grondwatermonsters voor analyse van opgeloste metal...
Leverancier: Sartorius
Omschrijving: Sartopore® 2 XLG capsules are self contained filter units that are especially designed for sterilising grade filtration in special applications of cel...
Catalogus nummer: (516-9104)
Leverancier: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Omschrijving: De Acrocapâ„¢ zijn vooral geschikt voor de bereiding van monsternames van grondwater met laag partikelgehalte voor algemene analyse en analyse van opgel...
UOM: 1 * 200 ST
Catalogus nummer: (516-1169)
Leverancier: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Omschrijving: Membraanfiltercapsule, Acro®, Membraan: Supor® EKV, Membraanmateriaal: PES, Poriëngrootte: 0,65/0,2 μm
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Omschrijving: The HDC II filter medium is comprised of a high performance pleated cartridge with a polypropylene filter medium.
Leverancier: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Omschrijving: Membraanfiltercapsule, AcroPak™, PP, Membraan: PTFE, Niet steriel, Poriëngrootte: 0,2 µm, Filtreeroppervlakte: 280 cm²
Sale
Leverancier: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Omschrijving: Deze capsules voor eenmalig gebruik bieden eenvoudige microfiltratie voor laboratoria en processors voor kleine volumes. De geplooide capsules combine...
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 38
no targeter for Bottom