U heeft gezocht op: Membraanfilters
109  results were found
SearchResultCount:"109"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Omschrijving: These membranes have been designed specifically for use with the Sentino® automatic filter dispenser.
Leverancier: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Omschrijving: Gecertificeerd hydrofiel gemengd cellulose-estermembraan voor microbiologische analyse voldoet aan of overtreft de wettelijke specificaties.
Leverancier: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Omschrijving: Hydrofiel PES Supor®-membraan voor verminderde filtratietijd, geoptimaliseerd voor de vereisten van biologische, farmaceutische en steriliserende filt...
Leverancier: Sartorius
Omschrijving: These sterile cellulose nitrate and PES Microsart® e.motion membrane filters can be used for colony counting, particle testing and microscopy. They ar...
Catalogus nummer: (SART13101-50-AHN)
Leverancier: Sartorius
Omschrijving: Non sterile membrane filters for colony counting, particle testing, microscopy and sterility testing. The membrane filters are made of cellulose nitra...
UOM: 1 * 100 ST
Leverancier: Spectrum Laboratories
Omschrijving: Pre-cut membrane discs are used with Spectra/Por® MacroDialyzers and Equilibrium Dialyzers.
Leverancier: Sartorius
Omschrijving: Gelatine membrane filters in conjunction with the MD8 air samplers (gelatine filter method) are used for the collection of airborne microbes and virus...
Leverancier: Sartorius
Omschrijving: Membraanfilter, Membraan: Cellulose nitrate, Steriel, Type: 114, Poriëngrootte: 1,20 µm, Diameter: 47 mm, Dikte: 115 - 145 µm
Leverancier: Spectrum Laboratories
Omschrijving: These woven filters are constructed of individual strands woven into a mesh screen, characterised by precise mesh openings, percent open area and mesh...
Leverancier: Sartorius
Omschrijving: These are general purpose membrane that provide excellent performance with most solutions when retentate recovery is of primary importance.
Leverancier: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Omschrijving: Nylon 6,6 membranen voor vloeistoffiltratie in de farmaceutische, biotechnologische, elektronische en voedingsmiddelenindustrieën en voor analytische ...
Leverancier: Sartorius
Omschrijving: PES membrane filters are hydrophilic, have high flow rates thanks to the symmetric structure, have a low non-specific protein adsorption and are chemi...
Leverancier: Sartorius
Omschrijving: Membraanfilters voor kolonietelling en steriliteitstesten, met uitstekende retentiesnelheden voor micro-organismen. Hydrofoob cellulosenitraat en cell...
Leverancier: Sartorius
Omschrijving: Hydrofiel celluloseacetaat. Ideaal voor biologische en klinische analyses, steriliteitstests en scintillatiemetingen. Zeer lage eiwitbindingscapacitei...
Leverancier: Spectrum Laboratories
Omschrijving: These woven filters are constructed of individual strands woven into a mesh screen, characterised by precise mesh openings, percent open area and mesh...
Leverancier: Spectrum Laboratories
Omschrijving: These woven filters are constructed of individual strands woven into a mesh screen, characterised by precise mesh openings, percent open area and mesh...
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 109
no targeter for Bottom