Membraanfilters
Leverancier: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PALL60146EA 626 EUR
PALL60146 514-4042 516-7839 516-8909 516-8910 516-8912 514-4188 514-4046 514-4189 514-4187 514-4044
Membraanfilters
Filters Membraanfilters
Sterke, chemisch bestendige membranen voor luchtbewaking en monstername in agressieve omgevingen.
  • Voor gravimetrische bepalingen met lage tarramassa
  • Ideaal voor filtratie van gas en/of organische oplosmiddelen
  • Ondersteunde membranen bieden meer duurzaamheid voor gevaarlijke testomgevingen of zure aerosolbewaking
Teflo membraan: PTFE met PMP-steunring. Typische aerosolretentie: 1 en 2 µm: 99,99%; 3 µm: 99,79%.
TF (PTFE) membraan: PTFE op een PP-steun.