VWR®, Spuitfilters, Steriele Filtratie
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
514-0060EA 182 EUR
514-0060 514-0061 514-0072 514-0073 514-0074 514-0063 514-0075
VWR®, Spuitfilters, Steriele Filtratie
Filters Spuitfilters
Verkrijgbaar met celluloseacetaat of PES-membraan. Steriele membranen met een poriegrootte van 0,2 µm zijn ideaal voor steriele filtratietoepassingen, terwijl die met een poriegrootte van 0,45 µm kunnen worden gebruikt voor klaring. Deze steriele spuitfilters worden met gammastraling bestraald om cytotoxische resten veroorzaakt door alternatieve sterilisatiemethoden te voorkomen.
  • Celluloseacetaatmembraanoppervlakken worden niet behandeld met bevochtigingsmiddelen
  • Dit is vooral handig voor celkweektoepassingen
  • PES-membranen vertonen zeer lage niveaus van extraheerbare stoffen en hoge stroomsnelheden
  • Ideaal voor celcultuurtoepassingen
  • Gecertificeerd niet-pyrogeen en niet-cytotoxisch
  • Geleverd met certificaat