AcroPrep™ 24 filtratiesysteem
Leverancier: Pall Laboratory
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
516-7560EA 1560 EUR
PALL289000159
AcroPrep™ 24 filtratiesysteem
Gelijktijdige filtratie van maximaal 24 monsters in luttele seconden, wat tijdbesparend werkt in vergelijking met de traditionele filtering met behulp van spuitfilters. Ideaal voor gebruik bij HPLC-monstervoorbereiding.
  • Kan worden gebruikt in combinatie met alle gangbare vials van 2 ml en 12×32 mm
  • Geen kruisbesmetting, alle wells van 1,9 ml zijn afzonderlijk afgedicht