U heeft gezocht op: Ontluchtingsfilters
24  results were found
SearchResultCount:"24"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: VWR® gasontluchtingsfilters zijn ontworpen om bacteriën, deeltjes of vocht tegen te houden bij het ontluchten in verschillende toepassingen. Steriele ...
New Product
Catalogus nummer: (590-1511)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Deze uitlaatfilters absorberen 99% van alle vluchtige stoffen, dampen en gassen, zelfs organische oplosmiddelen. Ze kunnen worden gebruikt op elk HPLC...
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: S.C.A.T.
Omschrijving: The SCAT V3.0 exhaust filter for safety waste caps guarantees over 90% CTC adsorption for maximum air purity due to three integrated activated carbon ...
Leverancier: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Omschrijving: Ideaal voor het ventileren van bioreactoren en (fermentatie-) tanks en voor het purgeren van cultuurflessen met behulp van steriel gas. Ideaal voor pl...
Sale
Leverancier: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Omschrijving: Herbruikbare filters met superieure werking voor kritische toepassingen, ideaal voor gebruik met bioreactoren en fermentoren en voor filtratie van agr...
Sale
Leverancier: Bohlender
Omschrijving: Filter body made of PE with connection thread for direct installation on barrels. Lid with aeration openings and label field to monitor service life. ...
Leverancier: S.C.A.T.
Omschrijving: SCAT exhaust air filters for drums / barrels offer optimal protection against vapors and gases that can escape through opened drums. The high-quality ...
Catalogus nummer: (515-0000)
Leverancier: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Omschrijving: Actievekool filter 100 g, PC-behuizing. Verwijdert geuren, colloïden en organische substanties uit vloeistoffen.
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: Bohlender
Omschrijving: Filter body made of PP with connector (thread GL 14) for b.safe waste caps. Lid with aeration openings and service life indicator with additional labe...
Leverancier: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Omschrijving: Budgetvriendelijke dieptefilter voor eenmalig gebruik, voor ontluchtingstoepassingen. De hydrofobe media zorgt ervoor dat lucht en gassen doorgelaten ...
New Product
Catalogus nummer: (514-4108)
Leverancier: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Omschrijving: Economische filter voor eenmalig gebruik dat de kans op verontreiniging verkleint. Ideaal voor gasleidingen voor COâ‚‚-stoven.
UOM: 1 * 10 ST
Leverancier: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Omschrijving: Ontluchtingsfilter, Acro®, PP, Membraan: PTFE/PP, Niet steriel, Filtreeroppervlakte: 7,5 cm², Poriëngrootte: 0,2 µm, Diameter: 37 mm
Leverancier: JSP LTD
Omschrijving: PressToCheck™ twin filters for the Force®8 half mask and Force®10 full face mask facilitate instant and accurate checking of the face fit before enter...
Catalogus nummer: (514-4092)
Leverancier: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Omschrijving: Ontworpen voor het leveren van bacterievrije lucht (HEPA High Efficiency Particulate Free Air) voor steriele toepassingen. Poreus membraan voor een ho...
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (514-4115)
Leverancier: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Omschrijving: Beschermt kleppen en pomponderdelen tegen schade die kan worden veroorzaakt door vloeistoffen. Beschermt laboratoriumpersoneel tegen potentieel biolog...
UOM: 1 * 3 ST
Leverancier: Bohlender
Omschrijving: PPS screw cap and PTFE body.
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 24
no targeter for Bottom