U heeft gezocht op: Oogdouches
32  results were found
SearchResultCount:"32"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: Plum Safety
Omschrijving: Steriele natriumchlorideoplossing (0,9%) in oogspoelfles met oogkap en stofkap. Helpt voorkomen dat vreemde deeltjes (zoals metalen en houten snippers...
Leverancier: Plum Safety
Omschrijving: Verkrijgbaar als een open houder of gesloten en stofdichte wanddoos met 2×500 ml plum oogspoeling.
Leverancier: Plum Safety
Omschrijving: Verkrijgbaar als een open houder of gesloten en stofdichte wanddoos met 200 ml pH-neutrale en 500 ml Plum oogspoeling. Bijzonder geschikt als er een r...
Leverancier: Plum Safety
Omschrijving: This wall-mountable dispenser contains 10 (2×5) ampoules with 20 ml of 0,9 % sterile sodium chloride eyewash solution.
Leverancier: Plum Safety
Omschrijving: Oogdouchehouders met muurbevestiging, gemaakt van harde kunststof, voor eenvoudige en snelle eerste hulp bij oogblessures.
Catalogus nummer: (PLUM4862)
Leverancier: Plum Safety
Omschrijving: Wall-mounted eye wash box made from maintenance-free material for quick first aid of eye injuries. The box contains one 500 ml bottle of pH Neutral DU...
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: Plum Safety
Omschrijving: Steriele fosfaatbufferoplossing (4,9%) voor snelle en effectieve neutralisatie van zuren en alkaliën.
Leverancier: Plum Safety
Omschrijving: Steriele 0,9 % natriumchlorideoplossing voor letsel met lichaamsvreemde deeltjes als stof, vuil, enzovoort. Steriele 4,9 % fosfaatbufferoplossing voor...
Catalogus nummer: (118-1701)
Leverancier: Plum Safety
Omschrijving: Houder voor wandmontage bevat 1×500 ml oogspoeling compleet met pictogram. Bijzonder geschikt voor werkplaatsen waar spoelen ter plaatse vereist is.
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: Plum Safety
Omschrijving: This wall station is equipped with two 1000 ml eyewash bottles, wall brackets, pictogram and mirror. The single bottle contains sterile sodium chlorid...
Catalogus nummer: (118-0398)
Leverancier: Plum Safety
Omschrijving: This wall-mountable station is made of impact-resistant plastic and equipped with a transparent cover.
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (118-0477)
Leverancier: Plum Safety
Omschrijving: This wall-mountable dispenser contains 45 elastic plasters and 5 ampoules with 20 ml of 0,9% sterile sodium chloride eyewash solution. The elastic pla...
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (118-0379)
Leverancier: Plum Safety
Omschrijving: This wall-mountable station is made of impact resistant plastic and equipped with a transparent cover. The station is specifically designed for use in...
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: ORKLA CARE AB
Omschrijving: Steriele, gebufferde, isotone natriumchlorideoplossing voor het spoelen van ogen na een ongeluk. Verkrijgbaar voor eenmalig gebruik, zakversie (235 ml...
Catalogus nummer: (118-0253)
Leverancier: ORKLA CARE AB
Omschrijving: This plastic case with transparent lid and handle contains five bottles of Cederroth eyewash solution. The solution is intended for washing away parti...
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (118-0277)
Leverancier: ORKLA CARE AB
Omschrijving: Oogspoelstation voor wandmontage met ruimte voor twee 500 ml-flessen, die automatisch worden geopend als ze uit hun houders worden gedraaid. De oploss...
UOM: 1 * 1 ST
Afvalvermindering
Duurzame materialen
Duurzame verpakking
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 32
no targeter for Bottom