Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
  • Criteria
  • Leverancier
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Zoek binnen resultaten
eerste-hulpkasten
https://nl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/37/18945237.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"6"
  List view Grid view Easy View (new)
Sorteer op:
Leverancier:  PLUM HUDSIKKERHED A/S
Omschrijving:   QuickSafe is a flexible first aid solution that you can easily tailor to your particular needs. The cabinet takes up little more than an A3 sheet of p...
Catalogus nummer: (118-0227)
Leverancier:  PLUM HUDSIKKERHED A/S
Omschrijving:   All in one solution for virtually any workspace. Optimal care for eye injuries and cuts.
Contents:
UOM:  1 * 1 ST
Leverancier:  ORKLA CARE AB
Omschrijving:   Eerste-hulpkast met dubbele deur, 380×170×580 mm
Catalogus nummer: (118-0276)
Leverancier:  ORKLA CARE AB
Omschrijving:   Deze eerstehulpkast heeft een transparante deur met rubberen randen die beschermt tegen stof en vuil, waardoor de benodigdheden hygiënischer en altijd...
UOM:  1 * 1 ST
Catalogus nummer: (118-0278)
Leverancier:  ORKLA CARE AB
Omschrijving:   This first aid station, made of polystyrene and ABS-plastic, is especially suitable for workplaces where there is a risk of burns.
UOM:  1 * 1 ST
Catalogus nummer: (118-0222)
Leverancier:  ORKLA CARE AB
Omschrijving:   Deze eerstehulpkast heeft een transparante deur met rubberen randen die beschermt tegen stof en vuil, waardoor de benodigdheden hygiënischer en altijd...
UOM:  1 * 1 ST
Call for Price
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Dit artikel is vervallen en leverbaar zolang de voorraad strekt. Binnen de VWR catalogus kunt u zoeken op alternatieven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 6  Of 6