Erlenmeyers
Leverancier: VWR, part of Avantor
Ratings:
Avg. Ratings: 5.0 (1 Review)
Total Ratings: 1
Avg. Ratings: 5.0 out of 5
Was this review helpful? Yes No
Yes: 2 No: 3 
aquaculture / responsable laboratoire / l'epine
Yes, I recommend
erlens pour culture de phytoplancton, utilisés tous les jours, passer à l'acide et autoclaves. Bonne résistance
VWR®
214-1134EA 142 EUR
214-1134 214-1133 214-1136 214-1137 214-0248 214-1170 214-1172 214-1171 214-1174 214-1130 214-1173 214-0471 214-1132 214-1131 214-1175 214-0472
Erlenmeyers
Kolven Erlenmeyers
Borosilicaat 3.3 glas, helder.
  • Smalle of brede hals met gebogen rand
  • Zeer goede chemische bestendigheid
  • Bestand tegen hoge temperaturen
  • Door minimale thermische uitzetting een relatief hoge bestendigheid tegen temperatuurwisselingen
Het goedkope alternatief voor een groot aantal laboratoriumtoepassingen. Met rand, graduatie en schrijfveld.
Certificaten: ISO 1773 (smalle hals), DIN ISO 24450 (brede hals)