Cultuurflessen, Fernbach, Nalgene®
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
710-4100EA 89.3 EUR
710-4100
Cultuurflessen, Fernbach, Nalgene®
Kolven Cultuurflessen
PC, helder.
  • Thermal resistance from -135 to +135 °C, autoclavable
  • Shatter-proof with high mechanical resistance
  • Good chemical resistance, but not suitable for solvents, strong acids or alkaline solutions
Verschaft een voor het kweken van micro-organismen in vloeibare voedingsmedia noodzakelijk groot vloeistofoppervlak - zorgt voor een snellere groei door betere ventilatie.