Cultuurflessen met openingen, met of zonder BioTech mixer, Nalgene®
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Nalgene®
734-5055EA 384 EUR
734-5055
Cultuurflessen met openingen, met of zonder BioTech mixer, Nalgene®
Kolven Cultuurflessen
Cultuurflessen uit PC met witte PP-doppen.
  • Thermisch resistent van −135 tot +135 °C, autoclaveerbaa Breukbestendig met grote mechanische sterkte
  • Totaalvolume: 15 L
  • Diameter dop (boven): 100 mm
  • Grootte dop (zijkant): 38 - 430
  • Totale hoogte: 429 mm
  • Uitw. diameter: 289 mm
Lichtgewicht en breukbestendig. Met 4 toegangspoorten aan de zijkant Schaalverdeling in stappen van 0,5 l van 3 tot 12 l. Gemaakt van harsen, geschikt voor levensmiddelen, die voldoen aan de vereisten van USP Klasse VI. Niet-cytotoxisch
Cultuurflessen met BioTech mixer
Bestaat uit de hierboven omschreven celcultuurfermentor plus een BioTech mixer bestaande uit een motor van 1/8 pk boven een staaf met een lengte van 343 mm en een met glasvezel versterkt axiaal PP-schoepenwiel met een lengte van 102 mm. Voor een goede menging van boven tot onder is de staaf tevens uitgerust met een roerblad met een breedte van 63,5 mm. Werkvolume 12 liter, totaalvolume 15 liter. BioTech mixer met variabele toerentalregeling, toerental/mengtijd programmeerbaar, rotatie met de klok mee en tegen de klok in. Thermisch resistent van -135 tot +135 °C, fermentor en onderste sectie/staaf met schoepenwiel zijn autoclaveerbaar