Filterflessen met KECK™ montageset, DURAN®
Leverancier: DWK Life Sciences
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
511-0334EA 127.04 EUR
511-0334 511-0326 511-0325 511-0331 511-0330 511-0333 511-0332 511-0328 511-0327 511-0329
Filterflessen met KECK™ montageset, DURAN®
Kolven Filterkolven
DURAN®, borosilicaatglas 3.3, helder.
  • Max. 2000 ml in erlenmeyervorm, vanaf 3000 ml in flesvorm
  • Inclusief montageset met verwijderbare slangaansluiting, schroef en afdichtingen
  • Voldoen aan de voorschriften voor apparatuur- en productveiligheid
  • USP-norm
For vacuum use.
Certificaten: ISO 6556 (Erlenmeyervorm)
DIN 12475 (Flesform)