U heeft gezocht op: Platbodemkolven
18  results were found
SearchResultCount:"18"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Borosilicaat 3.3 glas, helder.
Sale
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Borosilicaatglas 3.3, helder.
Sale
Leverancier: DWK Life Sciences
Omschrijving: DURAN®, borosilicaatglas 3.3, helder.
Leverancier: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Omschrijving: DURAN®, borosilicaatglas 3.3, helder.
Leverancier: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Omschrijving: DURAN®, borosilicate glass 3,3, clear.
Leverancier: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Omschrijving: DURAN®, borosilicate glass, clear.
Leverancier: SP Industries
Omschrijving: These glass replacement flasks are used for lyophilising equipment.
Leverancier: DWK Life Sciences
Omschrijving: DURAN®, borosilicate glass 3,3, clear.
Leverancier: Kavalier
Omschrijving: Made of borosilicate glass.
Leverancier: Kavalier
Omschrijving: Made of borosilicate glass.
Sale
Catalogus nummer: (458-0048)
Leverancier: Hach
Omschrijving: Specially designed glass flask for use with Digesdahl® digestion apparatus. Each flask is calibrated individually with a 100 ml (to contain) mark.
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (WITG5.514.010)
Leverancier: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Omschrijving: DURAN® borosilicate glass 3.3 clear.
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: SciLabware
Omschrijving: PYREX®, borosilicate glass, clear, with medium necks.
Leverancier: SciLabware
Omschrijving: PYREX®, borosilicate glass, clear, with short neck.
Leverancier: SciLabware
Omschrijving: PYREX®, borosilicate glass, clear.
Leverancier: NEUBERT VOLUM. GLASSWAERE
Omschrijving: Borosilicate glass 3,3, amber.
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 18
no targeter for Bottom