VWR®, Kolven, vlakke bodem, smalle of brede hals
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
214-1189EA 12.6 EUR
214-1189 214-1188 214-1190 214-1192 214-1191 214-1194 214-1193 214-1196 214-1195 214-1187
VWR®, Kolven, vlakke bodem, smalle of brede hals
Kolven Platbodemkolven
Borosilicaat 3.3 glas, helder.
  • Zeer goede chemische bestendigheid
  • Bestand tegen hoge temperaturen
  • Door minimale thermische uitzetting wordt een relatief hoge bestendigheid tegen temperatuurwisselingen verkregen
Met opgedrukte graduatie en wit schrijfveld.
Certificaten: ISO 1773 (smalle hals)
DIN 12347 (brede hals)