Trechters, Urbanti
Leverancier: Bel-Art
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
SCIENCEWARE®
221-1247EA 66.4 EUR
221-1247 221-0279 221-1243 221-1244 221-1245 221-1246
Trechters, Urbanti
Trechters Filtertrechters Analytische trechters
PMP, transparant.
  • Goede chemische bestendigheid
  • Bestand tegen temperaturen tot maximaal 177 °C
  • Verticale uitwendige ribben voorkomen luchtinsluiting
Urbanti trechter met interne spiraalvormige ribben voor een snelle filtratie. Dit genereert een whirlpool-effect waardoor vloeistoffen veel sneller doorstromen. Dit effect wordt zelfs met standaard filtreerpapier in de trechter verkregen. Luchtinsluiting tussen het filtreerpapier en de trechter wordt voorkomen.