U heeft gezocht op: Membraanfiltertrechters
32  results were found
SearchResultCount:"32"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Borosilicaat 3.3 glas.
Leverancier: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Omschrijving: Ready to use disposable filter funnels with 47 mm diameter filtration membrane for microbiological analysis. Eliminates the cleaning and sterilisation...
Leverancier: Sartorius
Omschrijving: These filter units with PP funnel and base and cellulose nitrate membrane are developed for the detection and enumeration of microorganisms in pharmac...
Leverancier: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Omschrijving: Handige en voordelige keuze voor steriliteitstesten in isolatoren.
Sale
Leverancier: Sartorius
Omschrijving: Roestvrij staal, autoclaveerbaar.
Leverancier: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Omschrijving: Polyfenylsulfon, autoclaveerbaar.
New Product
Leverancier: Sartorius
Omschrijving: Borosilicaatglas, klem uit geanodiseerd aluminium, siliconen deksel, autoclaveerbaar.
Leverancier: Sartorius
Omschrijving: Steriele kunststof trechters voor eenmalig gebruik, voor het tellen van kolonies en deeltjes. Voor gebruik met Sartorius membranen en voedingsbodemsch...
Leverancier: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Omschrijving: Membraan: GN Metricel® (gemengde cellulose-esters), Metricel® zwart (gemodificeerd polyestersulfon), steriel.
Sale
Leverancier: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Omschrijving: Borosilicaatglas, aluminium klem.
Leverancier: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Omschrijving: Polyfenylsulfon, autoclaveerbaar.
Leverancier: Sartorius
Omschrijving: PP housing.
Leverancier: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Omschrijving: Product bevat monstercontainer en filtertrechter in één. Het is niet nodig om het monster van de beker naar de wegwerptrechter over te brengen en het ...
Leverancier: Sartorius
Omschrijving: Borosilicaatglas, aluminium klem, autoclaveerbaar.
Catalogus nummer: (516-8929)
Leverancier: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Omschrijving: Roestvrij staal, autoclaveerbaar.
UOM: 1 * 1 ST
New Product
Leverancier: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Omschrijving: Ideaal voor het concentreren van organismen in vloeibare stalen. Vlakke, gladde oppervlakken zorgen voor het eenvoudig uitwassen van organismen of dee...
Sale
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 32
no targeter for Bottom