U heeft gezocht op: Scheitrechters
35  results were found
SearchResultCount:"35"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Borosilicaatglas 3.3, met NS-PE-stop.
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Borosilicaatglas 3.3 met NS-PE-stop.
Leverancier: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Omschrijving: DURAN®, borosilicaatglas, met NS-PE-stop.
Leverancier: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Omschrijving: DURAN®, borosilicaatglas, met NS-PE-stop.
Leverancier: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Omschrijving: DURAN®, borosilicaatglas, met NS-PE-stop.
Leverancier: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Omschrijving: DURAN®, borosilicaatglas, met NS-PE-stop.
Leverancier: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Omschrijving: Separating funnels, conical, made of borosilicate glass 3.3, amber coloured.
Leverancier: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Omschrijving: Separating funnels, Squibb, stopcock with glass or PTFE key, made of borosilicate glass amberized.
Catalogus nummer: (LENZ400308)
Leverancier: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Omschrijving: Scheitrechter, VADER, Inhoud: 25 ml, Huls: 19/16 NS
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: DWK Life Sciences
Omschrijving: DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear, with NS-PE stopper.
Leverancier: DWK Life Sciences
Omschrijving: Made of DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
Leverancier: DWK Life Sciences
Omschrijving: DURAN® borosilicate glass 3.3, clear, stopcock with glass key and plastic stopper.
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Omschrijving: FEP doorschijnend, TFE stopkraan, ETFE schroefdop.
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Omschrijving: PPCO doorschijnend, TFE stopkraan, PP schroefdop.
Leverancier: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Omschrijving: Separating funnels, conical, made of DURAN® borosilicate glass 3.3, with solid glass or interchangeable PTFE key and plastic stopper.
Leverancier: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Omschrijving: Separating funnels, Squibb, made of borosilicate glass 3.3, with solid glass plug or plug with PTFE key and plastic stopper.
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 35
no targeter for Bottom