Vingerlingen, nitril, LNR
Leverancier: North by Honeywell
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
112-1154EA 96.3 EUR
112-1154
Vingerlingen, nitril, LNR
Vingerlingen Vingerlingen, nitril
Vingerbescherming vervaardigd van comfortabel en rekbaar nitril met antistatische eigenschappen. Ideaal voor cleanroom-toepassingen, de farmaceutische industrie en de elektronica-assemblage.
  • Poedervrij, gladde afwerking
  • Lage deeltjesaantallen; elimineert schadelijke statische ontlading
  • Zeer klein aantal extraheerbare stoffen betekent minder verontreiniging door reactieve ionen
  • Uitstekende tastgevoeligheid en uniforme dikte
Lengte: 67 mm
Dikte: 0,076 mm
Kleur: transparant
Certificaten: AQL 2,5; Cat. I