Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
Chemisch bestendige handschoenen, Showa 878
Leverancier: Showa
Butylrubber handschoenen zijn in superieure mate bestand tegen sterk corrosieve zuren en zijn uitstekend geschikt voor het hanteren van ketonen en esters. Synthetisch rubber biedt ook de hoogste permeatieweerstand voor gassen en waterdamp, maar biedt niet de fysieke sterkte van natuurlijk rubber.
  • Ongevoerd, met gladde afwerking en rolrand
  • Lichtgewicht en flexibel
  • Ondoordringbaar voor werken in vochtige of vettige omgevingen
  • Manchet voorkomt dat vuil in de handschoen raakt
Certificaten: EN 388 (1121), EN 374 (BIK); Cat. III
login om uw prijzen en beschikbaarheid te zien
  Onthoud mij op dit apparaat
Order
Expand All / Collapse All
Maat Kleur Lengte Dikte Verpakt VPE VWR catalogus nummer Hoeveelheid
8 zwart 350 0,70 1 paar per verpakking 1 PAIR 112-3266
9 zwart 350 0,70 1 paar per verpakking 1 PAIR 112-3267
10 zwart 350 0,70 1 paar per verpakking 1 PAIR 112-3268
11 zwart 350 0,70 1 paar per verpakking 1 PAIR 112-3154
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Specificaties
Model 878
Ambidexter/handspecifiek Handspecifiek
Voor eenmalig gebruik/herbruikbaar Herbruikbaar
Afwerking Glad
Manchetstijl Rolrand
EN norm EN 388 (1121), EN 374 (BIK)
WRITE A REVIEW
Need help?
  • Whatever you have to say, positive or negative, is important to us.
  • Providing feedback takes only seconds.
  • Your feedback will be made available to the public on the web.
VWR.com will publish your name as vwr.com user.
You can use this name, or edit and save a nickname.
We recommend authors use their first and last initial.
Please confirm the industry you work in
Example: Pharmaceutical
Please confirm your role
Example: Clinical Trial Assistant
Please confirm your location
Example: New York, NY
REVIEWS (0)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Sort all by:
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter 'X' if unknown for VWR Chemicals. Enter a space if unknown for Merck Chemicals
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Of
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Omschrijving Catalogus nummer Availability Unit Uw prijs Price Per Hoeveelheid