U heeft gezocht op: Ruimzichtbrillen
65  results were found
SearchResultCount:"65"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Catalogus nummer: (111-1840)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Omhullend, modern ontwerp levert een uitstekend panoramisch zicht en een hoog comfortniveau en maximale bescherming.
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (111-1839)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Ergonomisch ontworpen ruimzichtbril met co-geïnjecteerd frame biedt 180° panoramisch zicht. PC-lens, PP (hard deel) en AES Santopreen (zacht deel) fra...
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (111-1841)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Omhullende, moderne ruimzichtbril, speciaal ontworpen voor kleine hoofden, biedt een uitstekend panoramisch zicht. De ruimzichtbril bestaat uit een PC...
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (111-0615)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Steriele cleanroom veiligheidsbrillen met een lmichtgewicht frame, indirecte ventilatie en een pluisvrije, latexarme hoofdband.
UOM: 1 * 10 ST
Catalogus nummer: (111-0614)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Lichtgewicht cleanroombril.
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: JSP LTD
Omschrijving: A unique combination of eye and respiratory protection.
Catalogus nummer: (111-2139)
Leverancier: Nitritex
Omschrijving: BioClean Clearview â„¢ autoclaveerbare cleanroom-bril heeft een superzacht thermoplastisch rubberen frame voor draagcomfort.
UOM: 1 * 12 ST
Leverancier: 3M
Omschrijving: De GoggleGearâ„¢-veiligheidsbril uit de 6000-serie heeft een groot profiel met indirecte ventilatie voor luchtcirculatie met Scotchgardâ„¢ anticondens- en...
Catalogus nummer: (JSPAAGM020-723-000)
Leverancier: JSP LTD
Omschrijving: The Thermexâ„¢ is an advanced double lensed goggle with TMCâ„¢ technology that offers fog-free use, even in extreme temperatures.
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (NITRBCAH)
Leverancier: Nitritex
Omschrijving: BioClean Clearview â„¢ autoclaveerbare cleanroom-bril heeft een superzacht thermoplastisch rubberen frame voor draagcomfort.
UOM: 1 * 12 ST
Leverancier: 3M
Omschrijving: Met een modern, slank ontwerp combineert de bril uit de 2800-serie prestaties, comfort en stijl en biedt de drager een uitstekend gezichtsveld. Verkri...
Catalogus nummer: (MMMABUD48AF)
Leverancier: 3M
Omschrijving: De veiligheidsbrillen uit de 3Mâ„¢ 4800-serie hebben een heldere, sterke lens van polycarbonaat voor slagvastheid en indirecte ventilatie voor extra com...
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: 3M
Omschrijving: Goggle Gearâ„¢-veiligheidsbrillen hebben een lens van polycarbonaat en Scotchgardâ„¢ anticondens-/antikrascoating voor superieure bescherming. Deze onopva...
Leverancier: JSP LTD
Omschrijving: Single lens goggle for everyday protection.
Catalogus nummer: (111-0186)
Leverancier: Nitritex
Omschrijving: De van lichtgewicht PVC vervaardigde ultrazachte veiligheidsbrillen voor eenmalig gebruik zijn uiterst comfortabel. Het speciaal ontworpen indirecte v...
UOM: 1 * 60 ST
Leverancier: JSP LTD
Omschrijving: A cost-effective, compact, and lightweight goggle.
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 65
no targeter for Bottom