U heeft gezocht op: Huidverzorging
89  results were found
SearchResultCount:"89"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: GOJO Industries - Europe Ltd
Omschrijving: Spa-inspired foam hand soap that is both unfragranced and colourless.
Veiligere gezondheid van mens en milieu
Leverancier: GOJO Industries - Europe Ltd
Omschrijving: Exceptionally mild, unfragranced foam hand soap.
Veiligere gezondheid van mens en milieu
Leverancier: GOJO Industries - Europe Ltd
Omschrijving: A hygienic, no-rinse hand rub that feels great to use and is clinically proven to maintain skin health.
Duurzame materialen
Catalogus nummer: (115-2993)
Leverancier: GOJO Industries - Europe Ltd
Omschrijving: Met een olijfgeur en natuurlijke schrobdeeltjes op basis van planten, is de GOJO® handreiniger voor olijfscrub geformuleerd voor maximale reinigingskr...
UOM: 1 * 4 ST
Leverancier: GOJO Industries - Europe Ltd
Omschrijving: The quat-free GOJO® antimicrobial plus foam hand wash is gentle on skin and formulated to be highly effective.
Sale
Catalogus nummer: (GOJO5163-03)
Leverancier: GOJO Industries - Europe Ltd
Omschrijving: Verrijkt met vochtinbrengende crèmes, natuurlijke extracten en huidconditioners.
UOM: 1 * 3 ST
Veiligere gezondheid van mens en milieu
Catalogus nummer: (GOJO8848-03-EEU)
Leverancier: GOJO Industries - Europe Ltd
Omschrijving: The quat-free GOJO® Antimicrobial Plus Foam Handwash is gentle on skin and formulated to be highly effective.
UOM: 1 * 3 ST
Catalogus nummer: (GOJO5495-02-EEU)
Leverancier: GOJO Industries - Europe Ltd
Omschrijving: PURELL® VF+ hygienic hand rub offers unprecedented sanitising whilst preserving healthy skin. Product benefits include a short contact time and an exc...
UOM: 1 * 2 ST
MSDS
Catalogus nummer: (GOJO5703-12-EEU)
Leverancier: GOJO Industries - Europe Ltd
Omschrijving: Three in one unscented and uncolored lotion for washing hands, body and hair.
UOM: 1 * 12 ST
Leverancier: GOJO Industries - Europe Ltd
Omschrijving: Spa-inspired foam hand wash offers luxurious lather and a pleasant botanical fragrance.
Veiligere gezondheid van mens en milieu
Leverancier: GOJO Industries - Europe Ltd
Omschrijving: Ongeparfumeerde en kleurloze schuimhandzeep.
Leverancier: GOJO Industries - Europe Ltd
Omschrijving: Remarkably mild soap formulation removes more than 99% of dirt and germs.
Veiligere gezondheid van mens en milieu
Waterzuinig
Catalogus nummer: (115-2994)
Leverancier: GOJO Industries - Europe Ltd
Omschrijving: Specially formulated for professional technicians and workers in tough soil environments.
UOM: 1 * 12 ST
Leverancier: GOJO Industries - Europe Ltd
Omschrijving: Remarkably mild soap formulation removes more than 99% of dirt and germs.
Veiligere gezondheid van mens en milieu
Waterzuinig
Catalogus nummer: (115-3016)
Leverancier: GOJO Industries - Europe Ltd
Omschrijving: PURELL® VF+ Hygienic Hand Rub offers unprecedented sanitising while preserving healthy skin. Product benefits include a short contact time and an exce...
UOM: 1 * 3 ST
Leverancier: GOJO Industries - Europe Ltd
Omschrijving: Ongeparfumeerde en kleurloze schuimhandzeep.
Veiligere gezondheid van mens en milieu
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 89
no targeter for Bottom