U heeft gezocht op: Alcohollampen
8  results were found
SearchResultCount:"8"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Catalogus nummer: (451-3120)
Leverancier: USBECK Laborgeräte
Omschrijving: Roestvrij staal.
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: DWK Life Sciences
Omschrijving: Soda-lime glass with ground glass joint cap. The spirit lamp is an alternative to the gas-powered Bunsen burner and is also suitable for heating cooki...
Catalogus nummer: (HECH43031010)
Leverancier: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Omschrijving: Glass alcohol lamps without lateral tubing, complete with wick and brass wick holder.
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (WHEA237070)
Leverancier: DWK Life Sciences
Omschrijving: Alcohol burner manufactured from soda-lime glass, designed for use with isopropyl or denatured ethyl alcohol.
UOM: 1 * 6 ST
Catalogus nummer: (451-0096)
Leverancier: BOCHEM
Omschrijving: Spirit lamp made of 18/10 stainless steel.
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (RSGA253.000)
Leverancier: RSG
Omschrijving: Verwarmer, Spirit lamp, Brander, met pitregeling en dover, Roestvrij staal, ±60 ml
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (MURRG671/02)
Leverancier: MURRAY, S & CO LTD
Omschrijving: Verwarmer, Spirit lamp, Spirit lamp, glass with fitted wick in ceramic burner, Glas, 100 ml
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (HERE1082601)
Leverancier: HERENZ, HEINZ GMBH
Omschrijving: Verwarmer, Spirit lamp, Spirit lamp, with wick and spout, Glas, 100 ml
UOM: 1 * 1 ST
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom