Vaten, brede hals, schroefdeksel
Leverancier: CurTec
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
216-4233EA 94.1 EUR
216-4233 216-4225 216-2055 216-5803 216-5804 216-5805 216-5806 216-4226 216-5801 216-5802
Vaten, brede hals, schroefdeksel
Vaten, vaten, trommels
HDPE vaten met schroefdeksel.
  • Waterdicht
  • Manipulatieveilig
  • Stapelbaar
  • UN-markering (1H2) voor gevaarlijke vaste stoffen
  • Geschikt voor levensmiddelen
Voor opslag en transport van poeders, pasta's en vloeistoffen.