U heeft gezocht op: Messen
38  results were found
SearchResultCount:"38"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: SWANN-MORTON
Omschrijving: Heavy-duty cast metal handles with either fixed blade or retractable blade mechanism. Ideal for industrial applications as well as for D.I.Y. enthusia...
Catalogus nummer: (RSGA181.099)
Leverancier: RSG
Omschrijving: These knives are ideal for chopping and cutting fish, meat, vegetables and fruits. The blade is made of chromium steel, the handle is made of POM plas...
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: RSG
Omschrijving: Roestvrijstalen lemmet, kunststof handgreep.
Leverancier: SWANN-MORTON
Omschrijving: Heavy duty trimming knifes with fixed or retractable blade.
Leverancier: RSG
Omschrijving: Chroom-molybdeen-vanadium stalen lemmet, POM-handgreep.
Catalogus nummer: (RSGA190.004)
Leverancier: RSG
Omschrijving: This knife set includes one larding knife, two ham slicers (different sizes), and one cooking knife. Packed in a black case.
UOM: 1 * 1 EA
Leverancier: RSG
Omschrijving: Deze keramische laboratoriummessen hebben extreem harde lemmets die bestendig zijn tegen chemicaliën, breuken en roest.
Catalogus nummer: (RSGA192.034)
Leverancier: RSG
Omschrijving: This steak knife has a special grinding in the front area of the blade. The blade is made of stainless chromium steel, the handle is made of POM plast...
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: SWANN-MORTON
Omschrijving: Deze messen met nylon handgreep zijn bijzonder geschikt voor kunstwerken, handwerk en modelbouw.
Catalogus nummer: (233-1725)
Leverancier: RSG
Omschrijving: Roestvrijstalen lemmet en kunststof handgreep.
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (PRTWKN40BLU)
Leverancier: Portwest
Omschrijving: Koolstofstalen mesje, handgreep gemaakt van zinklegering.
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (BOCH12230)
Leverancier: BOCHEM
Omschrijving: Klapmes met Roestvrijstalen mesje, houten handgreep en haakje voor ophanging.
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: Sampling Systems
Omschrijving: Mes, SteriWare®, HDPE, Kleur: wit, Lemmet: 60 mm, Totale lengte: 160 mm
Leverancier: MICRONOVA
Omschrijving: Plastic cutters for opening raw material packages.
Catalogus nummer: (233-0196)
Leverancier: MARTOR ARGENTAX
Omschrijving: Trapeziummesje, handgreep gemaakt van massief gegoten zink.
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (233-0187)
Leverancier: MARTOR ARGENTAX
Omschrijving: Mes, SECUMAX 350, Roestvrij staal, kunststofhandgreep, Lemmet: 38,9×25,8×0,3 mm, Totale lengte: 154 mm
UOM: 1 * 1 ST
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 38
no targeter for Bottom