Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
  • Criteria
  • Leverancier
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Zoek binnen resultaten
U heeft gezocht op: "zelfklevende-etiketten"
https://nl-bot.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/48/81/18944881.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"44"
  List view Grid view Easy View (new)
Sorteer op:
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   De etiketten en het kleefmiddel zijn bestand tegen temperaturen van −196 tot +121 °C. VWR etiketten zijn ideaal voor alle soorten cryo-opslag en voor ...
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   De etiketten en het kleefmiddel zijn bestand tegen temperaturen van −196 tot +121 °C. VWR® etiketten zijn ideaal voor alle soorten cryo-opslag en voor...
Leverancier:  Sampling Systems
Omschrijving:   Etiketten, kwaliteitscontrole, Afmetingen: 150×150 mm, rood
Leverancier:  PRECISION DYNAMICS CORP.-TIMEM
Omschrijving:   Zelfklevende, niet-vlekkende etiketten. Geschikt voor het etiketteren van monsters en documenten. Felle kleuren. Beschrijfbaar met alle soorten pennen...
Leverancier:  BRADY & CO LTD, W. H.
Omschrijving:   Write-On Labels provide easy identification for calibration, testing, and repair of tools and equipment.
Leverancier:  PRECISION DYNAMICS CORP.-TIMEM
Omschrijving:   These thin labels are suitable for use with microscopy slides.
Leverancier:  Sampling Systems
Omschrijving:   Kwaliteitscontrole-etiketten, Afmetingen: 95×95 mm, rood
Catalogus nummer: (331-0058)
Leverancier:  BÜRKLE
Omschrijving:   Retentiemonsters worden bewaard om op een later tijdstip te dienen als een monster ter vergelijking. Het onomstotelijke bewijs dat het retentiemonster...
UOM:  1 * 1 ROL
Call for Price
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Dit artikel is vervallen en leverbaar zolang de voorraad strekt. Binnen de VWR catalogus kunt u zoeken op alternatieven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 8  Of 44
  1  2  3  4  5  6  Volgende