U heeft gezocht op: Heftafels voor laboratoria
11  results were found
SearchResultCount:"11"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Hoge kwaliteit, stabiel en goedkoop assortiment van hefplatforms voor verschillende toepassingen. Met platen van mat, geborsteld, roestvrij staal, en ...
Sale
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Aluminium, met geanodiseerde kleur. Met een opening met schroefdraad M 10 in het midden van de bovenplaat voor het bevestigen van statiefstaven (vanaf...
Leverancier: GRAUER RUDOLF
Omschrijving: These laboratory jacks are made of anodised aluminium for corrosion resistance and resistance to many chemicals.
Leverancier: USBECK Laborgeräte
Omschrijving: Stainless steel plates, slip-proof rubber feet. With 10 mm hole in the top plate for attaching stand rods.
Leverancier: BOCHEM
Omschrijving: Heftafel voor laboratoria, Roestvrij staal, Max. statische belasting: 30 kg, Max. dynamische belastbaarheid: 7 kg, Plaatgrootte: 200×200 mm, Werkhoogte: 60 - 275 mm, Met: Adjusting wheel and metal knob
Leverancier: BOCHEM
Omschrijving: Aluminium or anodised aluminium. These lab jacks feature an improved scissor technology with reduced tolerances. The scissor construction is made of 1...
Catalogus nummer: (245-0025)
Leverancier: BOCHEM
Omschrijving: Roestvrij staal ¹⁸/₁₀. Op afstand bedienbare laboratoriumkrik met geïntegreerde motor voor gebruik in afzuigkappen.
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: JUCHHEIM Laborgerate GmbH
Omschrijving: These hydraulic lifting stages feature a robust construction in light alloy or stainless steel.
Catalogus nummer: (HECH42011010)
Leverancier: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Omschrijving: This lab jack is made of powder-coated aluminioum alloy.
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: JUCHHEIM Laborgerate GmbH
Omschrijving: Aluminium alloy, with epoxy resin coating. These manually operated lifting stages provide high stablity.
Catalogus nummer: (BELAF183910001)
Leverancier: Bel-Art Products, a Part of SP
Omschrijving: This corrosion resistat lab jack is molded of strong PC and assembled with no metal parts. It supports gradient makers, hot plates, flasks, beakers, b...
UOM: 1 * 1 ST
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom