Heftafels voor laboratoria, extra stabiel, met of zonder motoraandrijving
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
245-0013EA 9480 EUR
VWRI245-0013
Heftafels voor laboratoria, extra stabiel, met of zonder motoraandrijving
Aluminium, geanodiseerd in geel/zwart. In hoogte verstelbare werkoppervlakken voor nauwkeurige plaatsing van gereedschappen en containers op laboratoriumapparatuur. Zeer stabiel model door het speciaal systeem met 2 assen.
  • Beschikbaar met of zonder vaste wieltjes of zwenkwieltjes
  • Uitzonderlijke stabiliteit door systeem met 2 assen
  • Kan zware belastingen dragen
  • Corrosiebestendig en bestand tegen een breed gamma chemicaliën
  • Op afstand bestuurbaar
Op modellen met een elektromotor kunnen de gewenste onder- en bovengrenzen op elke positie worden ingesteld. Wanneer deze positie wordt bereikt, stopt het hefplatform automatisch. Deze hefplatforms zijn ook geschikt voor repetitieve werkhandelingen. Ze kunnen op afstand worden bestuurd en de snelheid kan traploos worden geregeld.