U heeft gezocht op: Ladders en opstapjes
15  results were found
SearchResultCount:"15"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Catalogus nummer: (PALB2-LAD-NM)
Leverancier: Palbam
Omschrijving: These step stools are designed for fixed locations where they are not required to be moved often.
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: Palbam
Omschrijving: Mobile stepladder in stainless steel, with moon castors. While weight is applied on the first step, wheels retract and the moon cups, with cleanroom-a...
Leverancier: GUENZBURGER STEIGTECHNIK GMBH
Omschrijving: Ladder, Step ladder with 3 steps and slip resistant clip-step inserts, Aantal treden: 3, Materiaal: Aluminium, Hoogte: 1600 mm, Gewicht: 7,3 kg
Leverancier: GUENZBURGER STEIGTECHNIK GMBH
Omschrijving: Inklapbare trap met handgreep, stevige dubbele zijrails, gegroefde aluminium treden (205x360 mm).
Leverancier: Rubbermaid Commercial Products
Omschrijving: Heavy-duty stepstool glides easily on retractable rubber casters and supports loads up to 158,8 kg.
Leverancier: GUENZBURGER STEIGTECHNIK GMBH
Omschrijving: Step ladders made from aluminium. 15 years of quality guaranteed.
Catalogus nummer: (139-0426)
Leverancier: GUENZBURGER STEIGTECHNIK GMBH
Omschrijving: Inklapbare trap met handgreep, stevige dubbele zijrails, gegroefde aluminium treden (205×360 mm), inklapbare beugel en bakje.
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: WEDO WERNER DORSCH GMBH
Omschrijving: Gemaakt van sterk staal met poedercoating en gemonteerd op drie zwenkwielen voor een grote mobiliteit. Tijdens gebruik worden de zwenkwielen ingetrokk...
Leverancier: WEDO WERNER DORSCH GMBH
Omschrijving: Dit robuuste opstapkrukje is vervaardigd van recycleerbaar UV-bestendig PP en gemonteerd op drie zwenkwielen voor volledige mobiliteit. Tijdens gebrui...
Leverancier: TEKNOMEK
Omschrijving: Our mobile safety steps offer optimal durability and toughness, being fully welded in 304 grade stainless steel, offering a non-slip surface for maxim...
Catalogus nummer: (139-9806)
Leverancier: WEDO WERNER DORSCH GMBH
Omschrijving: Robust aluminium 2×2 steps. Fitted with castors to permit movement in every direction. All edges are protected by plastic caps to prevent injuries.
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (TEKMST00010/2)
Leverancier: TEKNOMEK
Omschrijving: Our portable steps unit is 2 steps, fully portable strong and reliable workmate.
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: BOCHEM
Omschrijving: Kickstool with GS safety control.
Leverancier: WAKU-GERÄTE GMBH
Omschrijving: Light, aluminium safety steps. Strong double rails with robust, tension and pressure resistant bracings for increased stability. Platform height corre...
Catalogus nummer: (AGEN769)
Leverancier: AGENCINOX
Omschrijving: These steps are made of ¹⁸/₁₀ stainless steel.
UOM: 1 * 1 ST
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 15 of 15
no targeter for Bottom