U heeft gezocht op: Maskers
49  results were found
SearchResultCount:"49"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Cleanroom masks made from non woven fabric featuring ties.
Sale
Catalogus nummer: (113-0713)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Dit gezichtsmasker, met neusbrug, is gemaakt van tweelaags non-woven PP.
UOM: 1 * 50 ST
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Cleanroom-gezichtsmaskers worden vervaardigd met non-woven polypropyleen/polyethyleen (ES)/meltgeblazen polypropyleen (MBPP) materialen.
Sale
Catalogus nummer: (76470-110)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Steriele maskers van VWR®, gemaakt in de VS, zijn een ideale optie voor eenmalig gebruik.
UOM: 1 * 200 ST
Catalogus nummer: (GUNAYL104PP)
Leverancier: VWR Collection
UOM: 1 * 1,000 ST
Blocked
Catalogus nummer: (HOIT115688)
Leverancier: Hubei Orient International
Omschrijving: Face mask with comfortable elastic ear loops for easy donning.
UOM: 1 * 10.000 ST
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Gezichtsmaskers gemaakt van 3-laags non-woven PP met een neusbrug en oorlussen of -koorden.
Sale
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Maximale cleanroommaskers hebben een drielaagse constructie voor superieure deeltjes- en bacteriële filtratie-efficiëntie. Deze maskers zijn latexvrij...
Sale
Catalogus nummer: (114-9101)
Leverancier: Hubei Orient International
Omschrijving: Hygiënemaskers gemaakt van een 3-laagse structuur van PP/meltblown/PP.
UOM: 1 * 50 ST
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Cleanroom, duck bill face masks feature superior particle and bacterial filtration efficiency plus low particle shedding. These moisture resistant, cl...
Sale
Leverancier: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
Omschrijving: Sterile cleanroom face masks feature Tyvek® side extensions to prevent skin exposure. Double elastic headband fastening makes it easier to put on comp...
Leverancier: DESCO
Omschrijving: These facemasks constructed of a lightweight dissipative material which is made from texturised polyester and a minimum of 9% carbon nylon monofilimen...
Leverancier: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
Omschrijving: These masks are with 'no fog' adhesive strip.
Sale
Catalogus nummer: (113-8158)
Leverancier: Nitritex
Omschrijving: Niet-steriele, zachte gelaatssluier met hoofdband en neusstuk geproduceerd met ultrasone binding.
UOM: 1 * 1.000 ST
Leverancier: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
Omschrijving: Sterile cleanroom facemasks.
Catalogus nummer: (113-9994)
Leverancier: 3M MEDICAL
Omschrijving: These flat pleated surgical masks with adjustable tie provide comfort, breathability and maximum protection.
UOM: 1 * 100 ST
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 49
no targeter for Bottom