96-well microplaten, Falcon®
Leverancier: Corning
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Falcon®
732-2195EA 270 EUR
732-2195 734-0080 734-0396
96-well microplaten, Falcon®
Microplaten HTS-microplaten
Falcon® 96-well-microplaten zijn leverbaar in diverse configuraties en oppervlakte behandelingen en zijn bruikbaar in een breed scala aan toepassingen met fluorescentie, luminescentie, en radiometrische of colorimetrische eindpunten.
  • Keuze uit heldere of witte PS-platen
  • Leverbaar met onbehandelde of met weefselcultuur behandeld
  • Alle PS-platen hebben een standaard footprint dat voldoet aan SBS-specificaties