Platen, 96-MicroWell™, FluoroNunc™ en LumiNunc™
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Nunc™ MicroWell™
732-2700EA 320 EUR
732-2700 732-2701 732-2697 732-2699 732-2698 732-2696
Platen, 96-MicroWell™, FluoroNunc™ en LumiNunc™
Microplaten HTS-microplaten
PS, niet behandeld, pinchbar design. 96-MicroWell™-platen voor assays op basis van fluorescentie en luminescentie. Zwarte platen voor fluorescentielezing met minimale reflectie en minimale achtergrondfluorescentie. Witte platen voor luminescentie met maximale reflectie en minimale autoluminescentie.
  • Verhoogde wellranden reduceren het risico van contaminatie
  • Wells met vlakke (F) bodem voor optimale optische eigenschappen
  • Platen passen op alle standaardapparatuur
  • Compatibel met deksels voor MicroWell™ platen en zelfklevende afdichtingstape
Aanbevolen werkvolume: 200 µl per well