96 MicroWell™ platen, Nunc™
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Nunc™ MicroWell™
732-2721EA 266 EUR
732-2721 738-0196 734-0491 738-1004 732-2717 732-2744 734-2611 732-2715 738-1003 732-2719 732-0191 732-0812 732-2725 732-2718 732-2720 738-0147 732-2746 732-2747 732-2702
96 MicroWell™ platen, Nunc™
Microplaten HTS-microplaten
PS, helder, onbehandeld. Gebruikt voor vele toepassingen, waaronder het screenen van antibiotica, serologische tests, opslag en screening van DNA-banken.
  • De verhoogde randen van de wells en de bijbehorende condensatieringen op het deksel voorkomen contaminatie en verdamping
  • De hoge flank maakt geautomatiseerde verwerking mogelijk
  • Vlakke bodem vorm is ideaal voor microscopische en optische metingen
  • Maximale terugwinning van monsters door de conische vorm van de well
  • Barcode-versie ook beschikbaar