Microplaten 384-wells
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Immulon®
735-0255EA 342 EUR
735-0255 735-0577
Microplaten 384-wells
Microplaten HTS-microplaten
Deze 384-wells microplaten zijn ideaal voor high-throughput screening doordat miniaturisatie van assays veel andere toepassingen waaronder manipulatie van de DNA-bibliotheek met hoge volumes en bindingsassays in de vaste fase. Beschikbaar met keuze tussen heldere microplaten voor colorimetrische toepassingen, witte platen voor luminometrische/fluorimetrische toepassingen en zwarte microplaten voor fluorimetrische toepassingen. Er zijn twee verschillende ontwerpen met beiden en vlakke bodem en een standaard microplaatformaat. Het eerste model heeft een vierkante wellvorm met afgeronde hoeken voor een hoger wellvolume. Het heeft de standaard microplaathoogte en een totaal wellvolume van 120 µl. Het tweede model heeft ronde wells en een laag profiel, met een totaal wellvolume van 70 µl.
  • Wells met vlakke bodem voor optimale optische eigenschappen
  • Standaard oppervlak compatibel met geautomatiseerde behandelingsapparatuur
  • Keuze uit een afgeronde vierkante wellvorm of een ronde wellvorm