384-well microplaten, transparante bodem, Falcon® Optilux
Leverancier: Corning Life Sciences
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Falcon® Optilux
736-2044EA 691.55 EUR
736-2044 736-2045
384-well microplaten, transparante bodem, Falcon® Optilux
Microplaten HTS-microplaten
PS, behandeld voor weefselkweek, steriel, met deksel. Deze microplaten van 120 µl met vlakke bodem zijn geschikt voor een breed scala aan toepassingen, met inbegrip van high throughput screening.
  • De standaard microplaat footprint voldoet aan SBS-specificatie
  • Wellgeometrie met afgeronde hoeken vermindert achtergrond
  • Voor weefselkweek behandeld voor optimale celhechting en -groei