Microplaten, 384-wells
Leverancier: Greiner bio-one
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Small Volume™
GREI784261_100EA 1080 EUR
GREI784261_100 738-0509 738-0064 736-0152 738-0500 736-0150
Microplaten, 384-wells
Microplaten HTS-microplaten
Uit PP, zonder deksel.
  • Hoge chemische en thermische bestendigheid (-196 tot +121 °C)
  • Standaardplaten v-beschikbaar met platte of V-wells
  • De Deep Well Small Volume™-platen hebben vierkante wells conisch en platte bodem voor een nauwkeurige pipettering en een gering doodvolumee
  • Beschikbaar in natuurkleur, zwart of wit