Opslagplaten, 96-wells, V-bodem
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
ABgene®
732-4942EA 283 EUR
732-4942
Opslagplaten, 96-wells, V-bodem
Microplaten Deepwell-microplaten
PP.
  • Wells met V-bodem voor optimale terugwinning van monsters
  • Versterkte rand voor robotmanipulatie
  • Maximaal wellvolume 0,2 ml