U heeft gezocht op: Insertplaten en inserts
32  results were found
SearchResultCount:"32"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Polyester, steriel, met deksel. Deze insertplaten hebben een dun, microscopisch transparant, polyester membraan dat is behandeld voor weefselcultuur v...
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: PC, steriel, met deksel. Deze inzetplaten zijn voorzien van een dun, semi-transparant polycarbonaatmembraan met poriegroottes van 0,1 tot 12,0 μm.
Leverancier: Corning
Omschrijving: Het Falcon® HTS 96-multiwell-insertsysteem is een insertplateau voor celculturen dat geschikt is voor handmatige en gerobotiseerde screening van verbi...
Leverancier: Corning
Omschrijving: Permit real-time analysis of cell culture compound permeability (1 µm), cell migration (3 µm or 8 µm), and invasion (8 µm).
Leverancier: Corning
Omschrijving: Track-etched PET membranes have a smooth surface and defined cylindrical pores that traverse the membrane.
Leverancier: Corning
Omschrijving: PS, behandeld voor weefselcultuur, steriel, pyrogeenvrij, met deksel. Speciaal ontworpen voor gebruik met Falcon®- of Corning® BioCoat™-celcultuurinse...
Leverancier: Corning
Omschrijving: Corning BioCoat cell culture inserts are pre-coated with extracellular matrix proteins for applications requiring a protein-coated cell surface, such ...
Leverancier: Corning
Omschrijving: Het Corning® FluoroBlok™ HTS 24-multiwell-insertsysteem bevat een automatiseringsvriendelijke celkweekmembraaninsert met 24 multiwells, die geschikt i...
Leverancier: Corning
Omschrijving: Corning® HTS FluoroBlok™ 96-multiwell-insertsysteem is een celcultuur assay-platform ontworpen voor automatisering. Met de insertbehuizing uit één dee...
Leverancier: Corning
Omschrijving: Het Falcon® HTS 24-multiwell-insertsysteem is ontworpen voor het automatiseren van veel vaakgebruikte membraangebaseerde cellulaire assays en het verh...
Leverancier: Corning
Omschrijving: De Corning® BioCoat™ angiogenese-systemen vergemakkelijken het onderzoek van samengestelde effecten op endotheliale celinvasie, migratie en tubulogene...
Catalogus nummer: (734-0154)
Leverancier: Corning
Omschrijving: Corning BioCoat cell culture inserts are pre-coated with extracellular matrix proteins for applications requiring a protein-coated cell surface, such ...
UOM: 1 * 24 ST
Catalogus nummer: (734-1079)
Leverancier: Corning
Omschrijving: Multiwell insertsysteem met invoertray en deksel, fibrillair collageen, Corning® BioCoat®, Niet steriel, Plaat formaat: 24 wells insertplaten, Poriëngrootte (µm): 1,00 µm
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (734-1053)
Leverancier: Corning
Omschrijving: Corning® BioCoat™ FluoroBlok™ met fibronectine gecoate celcultuurinserts zijn klaar voor gebruik verpakt in de bijhorende 24 wells Falcon®-platen.
UOM: 1 * 24 ST
Leverancier: Corning
Omschrijving: Permeable supports, also known as cell culture inserts, are an essential tool for the study of both anchorage-dependent and independent cell lines.
Leverancier: Corning
Omschrijving: 75 mm Transwell® with 0,4 µm pore polycarbonate membrane insert, sterile.
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 32
no targeter for Bottom