Module CovaLink™ NH, Nunc™
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Nunc™ CovaLink™ NH
735-0153EA 470 EUR
735-0153
Module CovaLink™ NH, Nunc™
Microplaten Immunologie-microplaten en -strips
PS. Ontwikkeld om verbindingen covalent aan kunststof oppervlakken te binden. Voor gebruik met moleculen die niet makkelijk aan een traditioneel oppervlak binden. Modules in frame met alfanumerieke oriëntatie (uitwendige afmetingen: 128×86 mm) passen op alle standaardapparatuur.
  • Zeer grondig wassen mogelijk met oplossingen met hoge ionensterkte
  • Minimale aspecifieke binding
  • Plaatsspecifieke binding mogelijk via bijvoorbeeld een carboxylgroep van peptide of een fosfaatgroep aan het 5'-eind van nucleïnezuren
  • Vrijstaande modules met vlakke (F) wells
Aanbevolen werkvolume: 100 µl