Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
  • Criteria
    • In Stock (24)
  • Leverancier
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Zoek binnen resultaten
afdichtmaten-voor-microplaten
https://nl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/01/18709601.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"36"
  List view Grid view Easy View (new)
Sorteer op:
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Afsluitmatten beperken de verdampingsverliezen tijdens de PCR-run tot een minimum. Transparante siliconenmatten, passen op de 96-wells-PCR-platen van ...
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   50 µm polyolefine films met 50 µm inerte ingekapselde silicone kleeflaag. Bijzonder geschikt voor Real-Time qPCR, opslag en toepassingen bij...
UOM:  1 * 100 ST
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Afdichtmat voor microplaten, WebSeal, PTFE/Silicone, Blauw, vorm voor 96 ronde wells, met vlakke bodem, Ø 7 mm, Niet steriel
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Afdichtmat voor microplaten, MicroMat CLR, Silicone, Afdichtmat (voor blok), vorm voor 96 vierkante wells, met insnijdingen, Niet steriel
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Doppenmatten voor het afdichten van 96-wells platen met ondiepe of diepe vierkante wells.
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Microplaten, afdichtmaten, Alcoholbestendig, WebSeal, EVA, Afdichtmat (voor blok), vorm voor 96 ronde wells, Ø 8 mm, Niet steriel
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Microplaten, afdichtmaten
UOM:  1 * 5 ST
Leverancier:  NUNC
Omschrijving:   Vervaardigd van thermoplastisch elastomeer (TPE), met uitzondering van de van een sleuf voorziene siliconen welldop. Voor het sealen van 96-wells plat...
Call for Price
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Dit artikel is vervallen en leverbaar zolang de voorraad strekt. Binnen de VWR catalogus kunt u zoeken op alternatieven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 8  Of 36
  1  2  3  4  5  Volgende