DeepWell™ platen met 96- en 48-wells, Axygen®
Leverancier: Corning Life Sciences
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Axygen®
736-0345EA 183 EUR
736-0345 738-0187 738-0185 737-0159 736-0336 736-0358 736-0349 738-0186 736-0339 736-0335 736-0344 736-0359 736-0348 738-0188
DeepWell™ platen met 96- en 48-wells, Axygen®
Microplaten Deepwell-microplaten
PP. Gebruikt voor monsterverzameling, celcultuur en lange termijn opslag.
  • Voortreffelijke chemische bestendigheid en temperatuurbestendigheid tot −80 °C
  • Bestand tegen max. 4000 ×g
Twee types afdichtingsmatten zijn geschikt voor gebruik met deze platen:
Axymat™ afdichtingsmatten zijn ontworpen voor high throughput screening en opslagtoepassingen. Zij zijn vervaardigd van siliconen, zijn autoclaveerbaar en kunnen na een reiniging met bleekmiddel en een ethanol spoelingsprotocol opnieuw worden gebruikt. AxyMats zijn doorboorbaar en zelfafdichtend, ideaal voor geautomatiseerde processen, en kunnen in omgevingstemperaturen onder nul worden gebruikt.
ImpermaMat™ afdichtingsmatten zijn chemisch bestendig. Zij zijn gemaakt voor gebruik in assays met sterke oplosmiddelen, zoals DMSO en soortgelijke agressieve oplosmiddelen. Opnieuw te gebruiken. Zij vormen een perfecte afdichting op de plaat zodat monsters niet verdampen en er geen verdamping tussen wells plaatsvindt. Te gebruiken binnen een breed temperatuurbereik: van −80 °C tot max. +121 °C.