U heeft gezocht op: PCR-platen
78  results were found
SearchResultCount:"78"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: PP. Deze PCR-platen zijn compatibel met de meeste PCR-toestellen.
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: VWR® 96- and 384-well Real-Time PCR plates are compatible with most leading Real-Time PCR instruments including most BioRad, Applied Biosystems, Roche...
Duurzame verpakking
Lage impact op de fabricage Sale
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Constructed with ultra-thin and consistent wall thickness to allow precise thermal transfer for optimum results.
Sale
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: VWR® PCR-platen met 96 wells zijn compatibel met de meeste toonaangevende PCR- en real-time PCR-instrumenten.
Duurzame verpakking
Lage impact op de fabricage
Leverancier: Avantor
Omschrijving: J.T.Baker® PCR-platen bestaan uit twee kunststof onderdelen. Een ultra-stijf frame van polycarbonaat voor automatisering en ultra-dunne wells van poly...
Sale
Catalogus nummer: (732-3492)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: UltraFlux® PCR-platen zijn verkrijgbaar in verschillende stijlen, passend bij de meeste thermische cyclers op de markt.
UOM: 1 * 10 ST
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Omschrijving: PP. De PCR detectie plaat bevat een vlak deck voor een verbeterde behandeling en verzegeling.
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Omschrijving: Armadilloâ„¢ 384-well PCR platen combineren de stevigheid van een kader vervaardigd uit polycarbonaat met dun-gelaagde polypropyleen putjes die zorgen v...
Sale
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Omschrijving: Rigid PC frame, thin-walled PP wells. Ultra-rigid 96-well PCR plates with rounded V-bottom wells designed for robotic applications.
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Omschrijving: PP. Designed for high throughput PCR, this 384-well plate is compatible with the majority of 384 block PCR and sequencing instruments. The full skirt ...
Sale
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Omschrijving: PP. Compatibel met de meest gebruikte PCR-toestellen
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Omschrijving: PP. The low profile of the plate decreases ‘dead space' between the heated lid of the thermal cycler and the sample. This eliminates condensation...
Catalogus nummer: (732-4961)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Omschrijving: PP. Deze 384-wells plaat is ontworpen voor PCR met een hoge doorvoer en is compatibel met de meeste 384-bloks PCR-, qPCR- en sequencingsinstrumenten.
UOM: 1 * 50 ST
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Omschrijving: PP. Geschikt voor alle PCR-blokken van 0,2 ml en voor ABI PRISM® 310, 3100 en 3700 capillaire sequencers. Leverbaar in opaak wit voor procedures op ba...
Sale
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Omschrijving: PP. Geschikt voor PCR-blokken van 0,2 ml.
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Omschrijving: Piko® PCR plates utilise ultra-thin wall (UTW) technology to dramatically reduce the thickness of the well walls, and are specifically designed for us...
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 78
no targeter for Bottom