PCR-platen, 96 wells, met rand, laag profiel, Thermo-Fast®
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Thermo-Fast®
732-2948EA 176 EUR
732-2948 732-2949 732-2946 732-2947 732-0390 732-0392 732-0391 732-0079 732-4888 732-0881 732-0078 732-0389 732-0388 ADVAAB-0800/150 732-2944 732-2945
PCR-platen, 96 wells, met rand, laag profiel, Thermo-Fast®
Microplaten PCR-platen
PP. The low profile of the plate decreases ‘dead space' between the heated lid of the thermal cycler and the sample. This eliminates condensation on the side-wall of the tube, preventing reduction in PCR volume and increasing the efficiency of the reaction.
  • Geschikt voor gebruik met geautomatiseerde systemen
  • Maximaal wellvolume 0,2 ml indien gebruikt met filmafdichtingen
  • In de rand van de platen zijn acht gaten gemaakt, handig bij het plaatsen in en verwijderen uit PCR-blokken
  • Heldere wellbodem voor goed zicht op monster
  • Gecertificeerd vrij van DNase, RNase en menselijk genomisch DNA