PCR-platen, 96-well, zonder rand, Thermo-Fast®
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Thermo-Fast®
732-5007EA 152 EUR
732-5007 731-0276 732-4828 732-5008 732-4829 732-5004 732-5003 732-5006
PCR-platen, 96-well, zonder rand, Thermo-Fast®
Microplaten PCR-platen
PP. Geschikt voor alle PCR-blokken van 0,2 ml en voor ABI PRISM® 310, 3100 en 3700 capillaire sequencers. Leverbaar in opaak wit voor procedures op basis van luminescentie.
  • Maximaal wellvolume 0,3 ml indien gebruikt met hechtfilm en warmtesealing
  • Uitgespaarde hoek
  • Kan worden afgedicht met Thermo-Mats™, hechtfilm en -folie, warmtesealing en strips met vlakke of bolle doppen
  • Gecertificeerd vrij van DNase, RNase en menselijk DNA