PCR-platen, 384-well
Leverancier: VWR, part of Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
211-0305EA 294 EUR
VWRU82006-678 211-0305
PCR-platen, 384-well
Microplaten PCR-platen
PP. Deze PCR-platen zijn compatibel met de meeste PCR-toestellen en ze zijn ideaal voor high-throughput screening.
  • Gladde, dunne, uniforme wanden van de wells zorgen voor een uitstekende warmteoverdracht
  • De wells zijn iets verhoogd zodat er afdichtmatten, -films of -folie op passen
  • De platen hebben een zijrand ('skirt') voor barcodes en een mat schrijfveld
  • Per batch getest en gecertificeerd vrij van RNase, DNase en menselijk DNA
  • Opgedrukt alfanumeriek opschrift vereenvoudigt identificatie van platen en monsters
Werkingscapaciteit: 25 µl