U heeft gezocht op: Vijzels en stampers
42  results were found
SearchResultCount:"42"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Porselein, geproduceerd volgens DIN 12906.
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Slijtvaste stampers van paars polypropyleen, ontworpen om perfect in celzeefjes te passen.
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Porselein.
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Agaat.
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Agaat.
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Agaat.
Leverancier: BOCHEM
Omschrijving: Stainless steel 18/10.
Catalogus nummer: (BOCH8936)
Leverancier: BOCHEM
Omschrijving: 18/10 Stainless steel.
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: Retsch GmbH
Omschrijving: Agate. High quality with flawless grinding surface.
Leverancier: USBECK Laborgeräte
Omschrijving: Vijzel en stamperkop uit roestvrij staal.
Catalogus nummer: (AXYGPES-15-B-SI)
Leverancier: Corning
Omschrijving: Durable and inert polypropylene construction
UOM: 1 * 400 ST
Leverancier: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Omschrijving: Porcelain, with spout.
Leverancier: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Omschrijving: Borosilicate glass, with spout and rough interior surface.
Leverancier: Kavalier
Omschrijving: Vijzel met stamper, Hoogte: 90 mm
Leverancier: VITLAB
Omschrijving: Witmelamine, met lip.
Catalogus nummer: (NUNC533669)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Omschrijving: Vijzel met stamper, Steriele kit, Nuncâ„¢, HDPE
UOM: 1 * 50 ST
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 42
no targeter for Bottom