U heeft gezocht op: Vijzels
11  results were found
SearchResultCount:"11"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Porselein, geproduceerd volgens DIN 12906.
Leverancier: BOCHEM
Omschrijving: Stainless steel 18/10.
Leverancier: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Omschrijving: Borosilicate glass, with spout and rough interior surface.
Leverancier: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Omschrijving: Porcelain, with spout.
Leverancier: VITLAB
Omschrijving: Witmelamine, met lip.
Leverancier: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Omschrijving: Porselein met tuit. Keuze uit geglazuurd of ongeglazuurd wrijfvlak.
Leverancier: LEMKE, GERD
Omschrijving: Mortars are made of agate which provides a high-quality, flawless grinding surface.
Catalogus nummer: (BELAH372600100)
Leverancier: Bel-Art Products, a Part of SP
Omschrijving: Freeze and process small tissue samples within a microcentrifuge tube. Stainless steel mortar has a welded fixture to hold a 1,5ml microcentrifuge tub...
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: Kavalier
Omschrijving: Choice of glazed or unglazed porcelain mortars.
Leverancier: SciLabware
Omschrijving: Ideal for mixing and grinding powders.
Leverancier: Bel-Art Products, a Part of SP
Omschrijving: Liquid nitrogen cooled mortars without pestles, for grinding frozen samples.
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom