U heeft gezocht op: Stampers
18  results were found
SearchResultCount:"18"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Slijtvaste stampers van paars polypropyleen, ontworpen om perfect in celzeefjes te passen.
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Porselein.
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Agaat.
Catalogus nummer: (BOCH8936)
Leverancier: BOCHEM
Omschrijving: 18/10 Stainless steel.
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (AXYGPES-15-B-SI)
Leverancier: Corning
Omschrijving: Durable and inert polypropylene construction
UOM: 1 * 400 ST
Leverancier: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Omschrijving: Porselein met geglazuurde steel, geglazuurd of ongeglazuurd wrijfvlak.
Leverancier: KARTELL
Omschrijving: Pestles used in the combination with borosilicate mortar for sample crushing. Ideal for tough materials such as tumours.
Catalogus nummer: (432-5004)
Leverancier: DWK Life Sciences
Omschrijving: Stamper, Voor: Wheaton micro-potterbuis met schroefdoppen
UOM: 1 * 2 ST
Leverancier: LEMKE, GERD
Omschrijving: Agaat. Kwalitatief hoogwaardig product met egaal wrijfvlak.
Leverancier: Bel-Art Products, a Part of SP
Omschrijving: These disposable plastic (PP) pestles are excellent for re-suspending bacterial cells, precipitates of nucleic acids or proteins and pellets of other ...
Leverancier: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Omschrijving: Pestles made of porcelain.
Leverancier: VITLAB
Omschrijving: Melamine-formaldehyde, white.
Leverancier: SciLabware
Omschrijving: Borosilicate glass.
Leverancier: LEMKE, GERD
Omschrijving: Agaat.
Catalogus nummer: (BELAF199110001)
Leverancier: Bel-Art Products, a Part of SP
Omschrijving: Stamper, Ø kop: 0,95 cm and 1,27 cm mm, Lengte: 10,2 cm
UOM: 1 * 12 ST
Leverancier: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Omschrijving: Made of borosilicate glass 3.3.
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 18
no targeter for Bottom