U heeft gezocht op: Geslepen
15  results were found
SearchResultCount:"15"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: PTFE, 0,05 mm dik.
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: PTFE, met rand.
Leverancier: Bohlender
Omschrijving: PTFE.
Leverancier: Bohlender
Omschrijving: Reusable sleevesmade of PTFE, with gripping ring and sealing rings on the outside.
Leverancier: Bohlender
Omschrijving: Hulzen voor kogelslijping, PTFE, met uitstekende handgreep en afdichtringen aan de buitenzijde; afdichting geschikt voor hoogvacuüm. Robuust ontwerp t...
Leverancier: COWIE
Omschrijving: Made of PTFE, grease-free, high vacuum full length rigid sleeves for standard glass joints, with substantial shoulder for ease of handling and repeate...
Leverancier: COWIE
Omschrijving: Thin wall joint sleeves, made of PFTE, are inserted between standard taper ground glass joints to eliminate the use of grease and prevent sticking.
Leverancier: SciLabware
Omschrijving: Tapered sleeves, made of PTFE, for grease free and high vacuum seals using ground glass joints.
Leverancier: SciLabware
Omschrijving: Sleeves, PTFE, for conical ground joints.
Catalogus nummer: (BRND51422)
Leverancier: Brand
Omschrijving: PTFE, 0,05 mm dik.
UOM: 1 * 10 ST
Leverancier: KARTELL
Omschrijving: PTFE.
Leverancier: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Omschrijving: Disposable sleeves for ground joints and stoppers, prevent the ground joints from sticking together.
Leverancier: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Omschrijving: Disposable ground joint sleeves. thin walled, made of PTFE.
Leverancier: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Omschrijving: Sleeves, made of PTFE. For fitting onto standard ground cones.
Catalogus nummer: (SEMA0614)
Leverancier: SEMADENI
Omschrijving: Made of PTFE, white.
UOM: 1 * 1 ST
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 15 of 15
no targeter for Bottom