VWR®, Stijve moffen voor standaard geslepen verbindingen
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
201-0040EA 91.5 EUR
201-0040 201-0041 201-0039 201-0046 201-0048 201-0042 201-0043 201-0044 201-0045
VWR®, Stijve moffen voor standaard geslepen verbindingen
Geslepen Geslepen hulzen
PTFE, met rand.
  • Zeer goede chemische bestendigheid
  • Gas-, vloeistof- en vacuümdicht
  • Bestand tegen temperaturen van −200 tot +280 °C
Past op kernen met genormaliseerde slijping. Robuuste constructie met uitstekende handgreep, zodat de verbinding eenvoudig kan worden losgemaakt. Met afdichtringen aan de buitenzijde van de geslepen huls, die ervoor zorgen dat de geslepen verbindingsstukken niet blokkeren en dat zij uitstekend afdichten. Vetvrije verbinding; geen contaminatie van het product door vetresidu.